L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® INCU-Line® Standard, Incubateurs réfrigérés
Fournisseur: VWR Collection
390-0728EA 2150 EUR InStock
390-0728 390-0729
VWR® INCU-Line® Standard, Incubateurs réfrigérés
Incubateurs Incubateurs réfrigérés
Ces incubateurs réfrigérés à convection forcée sont dôtés d'une cuve interne en acier inoxydable, la carcasse extérieure est en acier avec finition poudrée. Le modèle IL 68R a une porte extérieure vitrée, les modèles IL 150R/250R une porte extérieure pleine et une porte interne en verre. Toutes les versions comportent un éclairage interne LED, un port d'accès de 30 mm, une horloge et une minuterie, une prise électrique interne, une mémoire interne (qui enregistre jusqu'à 2046 données) et une interface USB (à l'arrière) pour le téléchargement de données vers un PC.
  • Contrôle par
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité