L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chambres de simulation de conditions climatiques pour photostabilité
Fournisseur: CLIMATRONIX
CTXFLC-700 CTXF-700
390-0762EA 0 EUR InStock
390-0762 390-0761
Chambres de simulation de conditions climatiques pour photostabilité
Chambres d'essai Chambres de photostabilité
Le CTX-F et le CTX-F/LC sont conçus spécifiquement pour la photostabilité, conformément à la directive Q1B de l'ICH, option 2, avec deux modules d'éclairage pour l'exposition aux UV visibles (VIS) et aux UVA. Les deux modules d'éclairage sont amovibles, ce qui permet au dispositif d'être utilisé comme une chambre climatique standard, qui à son tour peut être utilisée pour les études de type ICH-Q1A.
  • Compresseur avec réfrigérant écologique R134a ou R404a
  • Concept mobile standard à quatre roulettes, dont deux avec freins
  • Adapté aux essais de stabilité
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité