L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Incubateurs à convection naturelle (BD) ou convection forcée (BF), Avantgarde.Line
Fournisseur: Binder
9010-0313 9010-0323 9010-0325 9010-0329 9010-0315 9010-0319 9010-0331 9010-0321
390-0921EA 2291 EUR InStock
390-0921 390-0918 390-0919 390-0920 390-0922 390-0923 BIND9010-0331 BIND9010-0321
Incubateurs à convection naturelle (BD) ou convection forcée (BF), Avantgarde.Line
Incubateurs Incubateurs standard
Les incubateurs Avantgarde.Line assurent une incubation stable et fiable des cultures microbiologiques et garantissent des résultats reproductibles pour les tests de routine en laboratoire (même avec des rendements importants par lots et un fonctionnement à long terme). Les modèles Avantgarde.Line BD disposent d'une convection naturelle assurant un équilibrage rapide de la température après l'ouverture de la porte. Les modèles BF disposent d'une convection forcée avec un ventilateur. La technologie de chambre de préchauffage APT.line™ offre une répartition homogène de laMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité