Incubateurs CO2, série ICOmed
Fournisseur: MEMMERT
ICO105MED ICO150MED ICO240MED ICO50MED
390-1105EA 6269 EUR InStock
390-1105 390-1123 390-1142 390-1158
Incubateurs CO2, série ICOmed
Incubateurs CO₂ Incubators
La série d'incubateurs de CO₂ ICOmed comporte des cuves soudées, anti-corrosion et en acier inoxydable aux bords arrondis et sans aucune autre installation, pour un nettoyage facile et en profondeur. Ces modèles sont équipés de la fonction TwinDISPLAY avec un port USB pour télécharger des programmes, lire des journaux ou protéger des appareils via l'ID utilisateur et une interface Ethernet, ainsi qu'un enregistreur de données d'une capacité de stockage de dix ans. Tous les paramètres peuvent être définis directement depuis le logiciel ControlCOCKPIT ou AtmoCONTROL, qui utilise les symboles par glisser-déposer pour saisir des valeurs. ControlCOCKPIT avec mémoire tampon fonctionnant sur batterie (option): l'affichage, l'enregistrement et le contrôle du CO₂ sont entièrement fonctionnels, même en cas de panne de courant.
  • Cycle de stérilisation à +180 °C pendant 60 minutes (sans retirer les capteurs)
  • Temps de récupération court, réduction du risque de condensation à l'intérieur et atmosphère de cuve homogène
  • Enregistrement de température sûr et conforme aux recommandations de la FDA, CO₂, O₂, humidité et temps de porte ouverte
  • Alarme visuelle et sonore, également : notification par alarme sur des téléphones mobiles ou une adresse e-mail
  • Le logiciel ControlCOCKPIT convivial et intuitif, avec 2 écrans TFT, affiche tous les paramètres réglables
  • Porte en verre interne chauffée, l'appareil atteint la température définie plus rapidement
  • Journal de protocole, télécharger et implémenter des programmes avec un accès à distance via l'interface Ethernet
Le logiciel permet de surveiller en ligne jusqu'à 32 appareils connectés. Les processus de rampe complexes peuvent être programmés de façon simple et rapide. La fonction SetpointWAIT veille à ce que le processus ne démarre pas tant que la température définie n'a pas été atteinte. En outre, un écran de protection contre la surchauffe et deux sondes de température en platine haut-grade PT100 assurent la surveillance réciproque et le transfert de fonctionnement à une température de fonctionnement identique en cas d'erreur. La concentration en CO₂ est mesurée par un capteur IR à double faisceau avec une compensation de pression barométrique. La série ICOmed peut éventuellement comporter deux raccordements de gaz avec des connecteurs à ouverture rapide pour une commutation automatique des bouteilles de gaz et un contrôle électronique pour une humidification et une déshumidification actives (40 à 97% de HR). Avec le contrôle précis de la concentration en CO₂ (0 à 20%) et O₂ (1 à 20%), la série ICOmed est conçue pour garantir une convivialité exceptionnelle pour les utilisateurs et une sécurité à tout moment.
Ces unités peuvent être utilisées en tant que dispositif médical, conformément à la directive 93/42 / CEE (directive de la Commission sur l'harmonisation des réglementations juridiques des États membres sur les dispositifs médicaux) dans les cas suivants: création et maintien des conditions environnementales constantes pour des applications dans le domaine de la fécondation in vitro (FIV), particulièrement pour l'incubation des ovocytes, des spermatozoïdes et des zygotes dans des boîtes de culture spécialement conçues pour la fécondation in vitro, ainsi que pour l'expression génique et la biosynthèse de l'ARN et de protéines.
Informations de commande: des modèles sont fournis avec un certificat d'étalonnage du fabricant (données mesurées au centre de la cuveà 37 °C et 5% de CO₂), mais sans étagère perforée en acier inoxydable ni bac de récupération d'eau en acier inoxydable. Le bac de récupération d'eau et le nombre d'étagères requises doivent être commandés séparément. La gamme d'accessoires et les options réglées en usine, comme le contrôle actif de l'humidité, le contrôle de la concentration d'oxygène, l'intérieur électropoli et la porte intérieure partitionnée, sont disponibles sur demande. Contacter Avantor pour en savoir plus avant de passer commande, car la mise à niveau de ces éléments est impossible.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité