L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® INCU-Line® Prime, Incubateurs à convection naturelle
Fournisseur: VWR Collection
390-1346EA 1890 EUR InStock
390-1346 390-1349 390-1350
VWR® INCU-Line® Prime, Incubateurs à convection naturelle
Incubateurs Incubateurs standard
Les incubateurs microbiologiques INCU-Line® sont conçus pour cultiver des organismes à des températures homogènes. Ils ont une plage de température allant de 5 °C au-dessus de la température ambiante à 100 °C et peuvent, par exemple, être utilisés pour des tests microbiologiques, pour la détermination du nombre de germes et pour le vieillissement/le stockage à chaud.
  • Contrôleur multifonctionnel à microprocesseur avec écran tactile couleur de 4,3"
  • Mémoire de cinq programmes utilisateur
  • Profil température-temps à cinq segments, changement rapide de la
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité