L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® INCU-Line® ILCO 180 Premium, Incubateur à CO₂
Fournisseur: VWR Collection
390-1544EA 10740 EUR InStock
390-1544 390-1690
VWR® INCU-Line® ILCO 180 Premium, Incubateur à CO₂
Incubateurs Incubateurs CO₂
The ILCO 180 Premium offers optimal growth conditions for cell cultures and meets demanding requirements for best possible cell growth and maximum sample safety. This CO₂ incubator comes with a built-in, drift-free infrared CO₂ sensor that can be sterilised. Reliable decontamination is provided by the standard-compliant 180 °C hot air sterilisation routine which completely eliminates contaminants and ensures the inner chamber is completely sterilised. This model has an intuitive menu and user friendly software, also USB port for data download to USB stick and for uploading programs. It canMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité