Incubateurs à CO₂ WHEATON® avec rails de guidage pour appareil à roulettes WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
WI057608-C-E
390-1588EA 36760 EUR InStock
390-1588
Incubateurs à CO₂ WHEATON® avec rails de guidage pour appareil à roulettes WHEATON®
Incubateurs Incubateurs CO₂
Les incubateurs WHEATON® CO₂ avec un capteur IR CO₂ sont idéaux pour le travail quotidien de culture cellulaire et conçus pour être utilisés avec l'appareil à roller WHEATON®.
  • Rails de guidage dans la base pour faciliter l'entrée de l'appareil à roller
  • Rayonnage configurable par l'utilisateur - jusqu'à 30 étagères
  • Conçu pour l'uniformité de la température
  • Le temps de récupération après 30 secondes d'ouverture de la porte à 37 °C est inférieur à 5 minutes
  • Le temps de récupération du CO₂ après 30 secondes d'ouverture de la porte à 5 Vol.% CO₂ est inférieur à
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité