VWR® INCU-Line®, incubateur réfrigéré de grande capacité IL 500R
Fournisseur: VWR Collection
390-1705EA 3372 EUR InStock
390-1705
VWR® INCU-Line®, incubateur réfrigéré de grande capacité IL 500R
Incubateurs Incubateurs réfrigérés
Cet incubateur refroidi par compresseur de grande capacité avec convection d'air forcée a un volume de chambre de 469 litres et offre une plage de température comprise entre 3 et 70 °C. Doté d'une chambre intérieure en acier inoxydable (DIN 1.4016) et d'un extérieur en tôle avec revêtement en poudre. Ce modèle possède une porte extérieure solide et une porte intérieure vitrée. L'IL 500R dispose d'un contrôleur à microprocesseur multifonctionnel avec écran tactile couleur de 4,3" avec un menu intuitif, une interface USB pour le téléchargement des données sur une clé USB et peut également être connecté au réseau LAN.
  • Mémoire de cinq programmes utilisateur, permettant de modifier rapidement et facilement les paramètres au cours d'un programme en cours.
  • Profil température-temps à cinq segments et temps de rampe réglables (jours/heures/minutes)
  • Minuterie de 1 minute à 366 jours ou fonctionnement continu
  • Démarrage planifié du programme (date et heure définies) et fonction de boucle jusqu'à 255 fois
  • La mémoire interne stocke jusqu'à 10000 enregistrements de données (stockés pour un maximum de 6 mois)
  • Thermostat de sécurité réglable en cas de surchauffe ou de sous-température Classe 3.3 (DIN 12880) protégeant les échantillons
Le réfrigérant respectueux de l'environnement (R290) a un très faible potentiel de réchauffement climatique (GWP est de 3) et avec une empreinte au sol de seulement 0,56 m², il est très peu encombrant. L'IL 500R est équipé de roulettes, d'un port d'accès (Ø 30 mm), d'un verrou de porte, d'une horloge en temps réel et d'un éclairage LED interne. Le logiciel de contrôle Premium en option (390-1323) est fourni sur une clé USB afin qu'il puisse être téléchargé sur un PC.
Les fonctions de sécurité incluent des alarmes de température sonores et visibles, un système de contrôle de panne de courant, une alarme de porte ouverte, une alarme de défaillance du capteur de température et une fonction d'auto-diagnostic.
Information de livraison: L'unité est fournie avec 3 étagères en fil enduit, les clés de la serrure (2 pièces), un certificat de test du fabricant à 37 ºC, un manuel d'instructions multilingue (téléchargeable depuis la mémoire interne sur clé USB)
Attention: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité