Portoirs pour microtubes à centrifuger
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F188760000
390-6242EA 84.7 EUR InStock
390-6242
Portoirs pour microtubes à centrifuger
Portoirs Tube Racks
En PP, autoclavable
  • Parfaitement adaptés aux bains-marie pour assurer une bonne stabilité des microtubes
  • Chargement aisé des microtubes
Ø max. du tube utilisé: 10,8 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité