Peroxidase Indicator Reagent
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
3901-10VL
3901-10VLEA 365 EUR InStock
3901-10VL
Peroxidase Indicator Reagent
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
It contains p-Phenylenediamine diHCL (1 part) and catechol (2 parts). Commonly referred to as Hanker Yates reagent. Kit component in the Sigma Leukocyte peroxidase (myeloperoxidase) Procedure, 390A.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité