Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trichlorure de lanthane 1% La (La2O3) dans l'acide chlorhydrique, Specpure®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Lanthanum chloride, Lanthanum trichloride

39036.AP
39036.APEA 397 EUR InStock
39036.AP
Trichlorure de lanthane 1% La (La2O3) dans l'acide chlorhydrique, Specpure®
Trichlorure de lanthane
Releasing Agent Solution


Formule: Cl₃La
MW: 245,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011068
Numéro CAS: 10099-58-8
EINECS: 231-595-7
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité