Magnesium nitrate solution 1% dans l'acide nitrique 5%, Specpure® solution de modificateur de matrice
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39044.AE
39044.AEEA 127 EUR InStock
39044.AE
Magnesium nitrate solution 1% dans l'acide nitrique 5%, Specpure® solution de modificateur de matrice
Magnesium nitrate solutions
Molecular Formula: 1% Mg(NO3)2 in 2% HNO3 Physical Form: Liquid UN No.: UN3264 MDL No.: MFCD00011103
Formule: Mg(NO₃)₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10377-60-3
EINECS: 231-714-2
ONU: 3264
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité