Trichoderma viride cellulase
Fournisseur: VWR Chemicals
390744EEA 493 EUR InStock
390744E
Trichoderma viride cellulase
Enzymes
10 000 unités est la quantité d'enzyme qui va dégrader 2 cm² de papier filtre de cellulose (17 mg) en 1 minute dans du tampon acétate 0,1 M à pH 4,0.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité