5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
39090-10G
39090-10GEA 86.1 EUR InStock
39090-10G
5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine, Supelco®
5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine
Formule: C₁₂H₁₂N₂OS₂
Numéro MDL: MFCD00064857
Numéro CAS: 536-17-4
EINECS: 208-625-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cece0e9e2759437a207b7b3b6c8986ca4f747b1a&vid=7efcfa96dfcb3c9386db662d5784876a7148afa2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité