Peroxidase (Myeloperoxidase) Leukocyte Kit Hanker-Yates substrate kit, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ500 (more info.)
390A-1KT
390A-1KTEA 337 EUR InStock
390A-1KT
Peroxidase (Myeloperoxidase) Leukocyte Kit Hanker-Yates substrate kit, Sigma-Aldrich®
Peroxidase (Myeloperoxidase) Leukocyte Kit
Staining system for polymorphonucleocytes in blood or bone marrow films.
  • Suitable for haematology
  • Suitable for histology
  • Sufficient for 10-120 manual assays
The staining characteristics of polymorphonucleocytes are used to distinguish acute myelocytic leukemia from other types of leukemia.
Kit component also available separately
Trizmal™ buffer, pH 6.3(concentrate), 0.2 M 50 mL (903C)
Kit component only
Acid Hematoxylin Solution (285-2) 100 mL
Peroxidase Indicator Reagent (390-1) 10 vial(s)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00131641
ONU: 3316
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité