Septum caps, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DS2168-0384
391-0073EA 52.3 EUR InStock
391-0073
Septum caps, Nalgene®
Capuchons Bouchons pour flacons
Polypropylene closure with thermoplastic elastomer septum.
  • Use with 18-gauge or smaller needles
For Nalgene bottles with 38-430 threaded mouth.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité