Film de scellage avec distributeur, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
236707
391-0113EA 535 EUR InStock
391-0113
Film de scellage avec distributeur, Nunc™
Scellés Microplaque Sceaux
Film de polyester avec adhésif acrylique. Film à usage général, facile à placer et à enlever, avec une application plus rapide que les films fournis en feuilles.
  • Température stable de −20 à +120 °C
  • Non perforable par une pipette
Couleur: transparent
L×l externe: 121×78 mm (plus poignée 9×78 mm)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité