Flacons de culture Fernbach, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
217746209
391-0310EA 118 EUR InStock
391-0310
Flacons de culture Fernbach, DURAN®
Ballons Flacons de culture
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Conical shape, straight neck for metal caps
With plain rim.
Typical application: preparation of cultures in nutrient media.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité