Flacons de culture Kolle, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
215214106
391-0340EA 71.8 EUR InStock
391-0340
Flacons de culture Kolle, DURAN®
Ballons Flacons de culture
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Oval neck
Typical application: preparation of cultures in nutrient media.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité