Penicillin flask, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
215517106
391-0370EA 268 EUR InStock
391-0370
Penicillin flask, DURAN®
Ballons Flacons de culture
This penicillin flask is made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3.
  • Neck is bent upwards which prevents the liquid culture medium from leaking
  • Due to the flat, large floor surface, the layer cover of microorganisms can grow evenly high
  • The large liquid surface ensures better aeration and thus faster growth of the microorganisms
Typically suitable for preparation of cultures in nutrient media.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité