VWR® Aluminium Foil Seals for PCR
Fournisseur: VWR Collection
391-0641EA 470 EUR InStock
391-0641
VWR® Aluminium Foil Seals for PCR
Scellés Microplaque Sceaux
Pre-cut aluminum foil seals on a roll for PCR applications. Supplied on a roll with holder for ease of use.
  • Ideal for PCR
  • Rapidly seal microplates; faster than applying single sheeted film
  • 2 mil pierceable foil
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Recommended temperature range from −20 to +120 °C
Self-standing, non slip dispenser is supplied for ease of use.
Collapse All
Désignation Propriété optique Épaisseur Stérile Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Sealing foil, roll format Opaque 87,6 µm - 500 391-0641
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité