Flacons carrés Breed-Demeter, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
214813104
391-0690EA 30.5 EUR InStock
391-0690
Flacons carrés Breed-Demeter, DURAN®
Flacons Flacons pour milieux de culture
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Pour la culture tissulaire et cellulaire.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité