Sealing film, self-adhesive for PCR, real time PCR
Fournisseur: Brand
781383
391-0705EA 87.6 EUR InStock
391-0705
Sealing film, self-adhesive for PCR, real time PCR
Scellés Microplaque Sceaux
Polyester flims suitable for PCR and Real-Time PCR measurements. Temperature range: –40 °C to +120 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité