Petri dish holder
Fournisseur: SciLabware
SWP062
391-1150EA 34.3 EUR InStock
391-1150
Petri dish holder
Portoirs Distributeurs de boîtes de Petri
Polyamide epoxy coated steel. Holds up to six 90 mm petri dishes.
  • Better heat and chemical resistance than other coatings
  • Ideal for small batch incubation
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité