Portoir pour boîtes de Petri
Fournisseur: HEATHROW
HS23452
391-1165EA 120 EUR InStock
391-1165
Portoir pour boîtes de Petri
Portoirs Distributeurs de boîtes de Petri
En acrylique. Ce distributeur solide contient jusqu'à vingt boîtes de Petri Ø 90 mm dans deux cloisons facilement accessibles.
  • Se pose sur une table ou s'accroche au mur
  • Stable et transparent
  • Vis de fixation incluses
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité