VWR®, Films perforables pour la robotique, Clear-Zone
Fournisseur: VWR Collection
391-1264EA 180 EUR InStock
391-1264
VWR®, Films perforables pour la robotique, Clear-Zone
Scellés Microplaque Sceaux
Avec une couche supérieure en polyéthylène et une sous-couche adhésive acrylique inerte en polypropylène blanc, ce film de scellage permet le perçage direct de l'échantillon avec des micropipettes à un ou plusieurs canaux et sondes robotisées.
  • Zone sans adhésif au-dessus de chaque puits
  • Réduit l'exposition des échantillons à l'adhésif
  • Plage de température recommandée: −40 à +90 °C
La zone non adhésive au-dessus de chaque puits empêche l'encrassement de la pointe de pipette ou de la sonde robotisée, ce qui minimise la quantité d'adhésif qui entre en contact avec l'échantillon. Adapté uniquement aux plaques 96 puits.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité