VWR®, Film noirs pour la fluorescence et la photoprotection
Fournisseur: VWR Collection
391-1291EA 63.4 EUR InStock
391-1291
VWR®, Film noirs pour la fluorescence et la photoprotection
Scellés Microplaque Sceaux
These films are 240 µm thick black vinyl with adhesive for use with 96-well, 384-well and 1536-well black microplates. They fit within the edges of raised rim plates and may be applied to either the plate top or bottom. The light blocking and absorbing properties of these films make them ideal for reducing stray light and crosstalk in fluorescence applications and for protecting light-sensitive samples in storage.
  • Edge cut outs assist in positioning around ribs on the plate bottom
  • Split backing aids in applying the film properly
  • No end tabs
  • Recommended temperature range −40 to +80 °C
Each film L×D: 114×76 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité