VWR®, Film blanc pour la luminescence et la microscopie
Fournisseur: VWR Collection
391-1293EA 47.9 EUR InStock
391-1293
VWR®, Film blanc pour la luminescence et la microscopie
Scellés Microplaque Sceaux
Ce film, en vinyle blanc de 240 µm d'épaisseur avec adhésif, convient aux microplaques blanches. Les propriétés de réflexion de la lumière de ce film, dans le cas où il est utilisé pour le scellage de plaques à fond transparent, optimise la sensibilité des tests de bioluminescence et chimiluminescence avec luminomètres à lecture par le dessous. Le film blanc sert également de matrice de support pour les applications en microscopie des échantillons perforés des plaques de filtration.
  • Le support fendu sur la longueur permet d'appliquer le film sur les plaques
  • Le film peut être appliqué au-dessus ou en dessous
  • Sans languette de pose
  • Plage de température recommandée: −40 à +80 °C
l×p de chaque film: 116×76 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité