Microplates, 1536-well
Fournisseur: HIRSCHMANN
9240136
391-1972EA 0 EUR InStock
391-1972
Microplates, 1536-well
Microplaques Microplaques à inserts en verre
Microtitration plate, made from PP, with fixed glass inserts.
  • High purity and chemically inert
  • 1536 wells
  • Translucent plastic cover included in standard scope of delivery
Plate dimensions: 124×81 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité