Plaque de contact, Sterilin®
Fournisseur: STERILIN
504
391-2031EA 729 EUR InStock
391-2031
Plaque de contact, Sterilin®
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Idéal pour la surveillance régulière de l'hygiène des surfaces.
  • Le profil concave de la boîte relève le profil du support lorsqu'il est réglé pour un meilleur contact entre la gélose lit et la surface soumise au test
  • Fabriquées de manière aseptique en conditions de salle propre (classe 7, ISO 14644) afin d'exclure toute contamination microbiologique
  • Trois ergots pour faciliter l'échange gazeux
  • La grille numérotée sur la base facilite le dénombrement des colonies
  • Base à jupe profonde pour une meilleure stabilité lorsqu'elles sont empilées
Les dimensions sont indiquées pour la base du Ø extérieur et la hauteur extérieure (en mm)
Certifications: Fabrication conforme aux normes IES 1993 et IPF 1990.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité