Étaleurs microbiologiques
Fournisseur: Simport Scientific
L300
391-3015EA 104 EUR InStock
391-3015
Étaleurs microbiologiques
Étaleurs Étaleurs de cellules
En PS, stériles.
  • Aucune stérilisation à la flamme nécessaire
  • Pour étaler les liquides sur la surface d'agar en boîtes de culture
  • Emballage individuel stérile
Handle length: 176 mm
Head spreader width: 36 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité