Tubes à centrifuger
Fournisseur: Greiner Bio-One
163270_900 164161_1000 164180_1300 163177_900 188161_500 188171_1000 186171_1000
391-3471EA 235 EUR InStock
391-3471 391-3475 391-3478 391-3479 525-0411 525-0412 525-0410
Tubes à centrifuger
Tubes Tubes à centrifuger
En PP ou PS transparent, avec bouchon à visser en PE-HD, stériles ou non stériles, à fond rond ou conique.
  • Non autoclavables (sauf tubes 391-3478: autoclavables sans capuchon)
  • Tubes 391-3478 et 391-3475 équipé d'un capuchon à vis avec ouverture 1/3 de tour
  • Exempts de DNase, de RNase et d'ADN humain, apyrogènes, non cytotoxiques
  • Couleur du capuchon: bleu, (sauf tubes 391-3471 et 391-3478: blanc, et tubes 391-3479: noir)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité