Petri dishes, square with grid
Fournisseur: PHOENIX BIOMEDICAL PRODUCTS
050
391-3555EA 269 EUR InStock
391-3555
Petri dishes, square with grid
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Features 13 mm grid marked in both directions. Suitable for bacteriological typing, probe assays, colony counts, susceptibility testing or any research and bacterial culture work requiring a large surface area.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité