Sample cups for analyser
Fournisseur: Greiner Bio-One
668102_1250
391-3720EA 200 EUR InStock
391-3720
Sample cups for analyser
Récipients de collecte d'échantillon Coupelles pour échantillons d'analyses
Cups made of PS.
  • Conical bottom and supported with skirts
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Suitable for analytical systems, such as Technicon, Gemsaec, Centrifichem, Hitachi, TOA and Coulter analysers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité