14051-47-N
14056-47-N
14057-47-N
14058-47-N
14059-47-N
14063-47-N
14064-47-N
14066-47-N
14068-47-N
14069-47-N
14070-47-N
14074-47-N
14079-47-N
14084-47-N
14051-50-N
14053-47-N
14053-50-N
14055-47-N
14055-50-N
14056-50-N
14058-50-N
14059-50-N
14062-47-N
14062-50-N
14063-50-N
14064-50-N
14066-50-N
14068-50-N
14069-50-N
14070-50-N
14072-50-N
14074-50-N
14075-47-N
14075-50-N
14078-50-N
14079-50-N
14097-50-N
14084-50-N
14087-47-N
14087-50-N
14078-47-N
14086-47-N
14080-47-N
14080-50-N
14090-47-N
14096-50-N
14091-47-N
14090-50-N
14076-47-N
14083-50-N
14089-47-N
14097-47-N
14091-50-N
14076-50-N
14096-47-N
14077-47-N
14049-47-N
391-3904EA
238
EUR
InStock
391-3904
391-3905
391-0239
710-1103
710-1104
391-0235
710-1106
710-1108
710-1110
391-0237
710-1111
391-0240
710-1114
391-0236
516-7000
391-3900
516-7001
391-3902
391-3955
391-3956
391-3958
391-3959
391-3962
516-7006
516-7007
516-7008
391-3966
516-7009
391-3969
391-3970
516-7012
516-7013
391-3901
391-3975
391-3978
391-3979
391-3997
516-0217
710-1117
710-1100
710-1113
710-1116
710-1115
SART14080-50-N
391-3907
710-1102
710-1101
SART14090-50-N
710-1118
SART14083-50-N
710-1121
710-0844
SART14091-50-N
SART14076-50-N
SART14096-47-N
SART14077-47-N
SART14049-47-N
Filtres à membrane avec tampons contenant un milieu déshydraté pour contrôle microbiologique
Milieux pour microbiologie
Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Chaque kit se compose d'un tampon de Ø 50 mm ou Ø 47 mm, imprégné de milieu nutritif, emballé sec et stérile dans une boîte de Petri, avec un filtre à membrane. Après filtration de l'échantillon, la membrane est placée dans la boîte et incubée. Autres types disponibles sur demande.
- Préparé de façon simple par l'ajout de 3,5 ml d'eau stérile déminéralisée
- Emballage individuel stérile
- Conservation possible pendant 18-24 mois à température ambiante, en fonction du type