Microplaques, 96 puits
Fournisseur: Brand
701330
391-5708EA 137 EUR InStock
391-5708
Microplaques, 96 puits
Microplaques Microplaques HTS
En PP, puits à fond rond, non stériles.
  • Compatible avec pratiquement tous les grandes centrifugeuses pour microplaques
  • Les bordures de puits surélevées permettent de minimiser la contamination croisée
  • Les plaques peuvent être scellées à l'aide de films auto-adhésifs tels que les films de scellage résistants au DMSO (découpe) avec codage alphanumérique
Pour des volumes pouvant atteindre 300 µl.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité