Plaques pour PCR, 384 puits
Fournisseur: Brand
781345
391-5711EA 387 EUR InStock
391-5711
Plaques pour PCR, 384 puits
Microplaques Plaques PCR
En PP. Les puits de 40 μl peuvent contenir des volumes d'échantillon de 2 μl à 30 μl. Cela permet de réduire les coûts de réactif et de raccourcir les durées de cycle. Les plaques peuvent être remplies à l'aide de pipettes multicanaux ou de systèmes robotisés.
  • Conception à paroi ultra-fine qui facilite le transfert constant, rapide et précis de la chaleur
  • L'intérieur lisse minimise la liaison des parois avec les enzymes et acides nucléiques
  • Codage alphanumérique en relief et marqué en bleu
  • Les bordures de puits surélevées protègent de la contamination croisée et assurent une grande étanchéité avec le tapis de scellage
  • Exempt de DNase, d'ADN et de RNase
  • Autoclavables à 121 °C (2 bar), conformément à la norme DIN EN 285
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité