Flacons de stockage, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
264262 264300
391-8348EA 256 EUR InStock
391-8348 391-7589
Flacons de stockage, Nunc™
Fioles
Flacon en PPCO haute pureté (copolymère PP), bouchon à vis en PE. Excellents pour la centrifugation et le stockage des réactifs PCR, les enzymes de restriction et autres réactifs ou échantillons biochimiques et de diagnostic. Disponibles en tailles 0,5 et 2,0 ml avec zone d'écriture dépolie ; la taille 2,0 ml dispose en plus de graduations à 0,5 et 1,0 ml.
  • Bouchon à vis étanche même sans joint torique
  • Débouchables en un tour complet, facilitant ainsi l'accès au contenu
Possibilité de centrifugation jusqu'à 13000×g.
Peuvent êtreMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité