Boîte de congélation -20 °C, Labtop Cooler, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
355501
391-7635EA 308 EUR InStock
391-7635
Boîte de congélation -20 °C, Labtop Cooler, Nunc™
Boîtes Boîtes de congélation
En PC antichoc.
  • Quadrillage alphanumérique imprimé sur le couvercle transparent avec clef de positionnement
  • Peut contenir 20 CryoTubes™ (1,0 et 1,8 ml), inserts pour microtubes de 0,2 à 0,5 ml inclus
  • Empilables
  • Avec poignée avec position de blocage
Protège les enzymes, cellules, réactifs et solutions en maintenant une température de congélation pendant l'utilisation sur la table de travail. La température de congélation est maintenue hors congélateur, ou en cas de coupure de courant ou ouverture accidentelle de la porte du congélateur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité