Baguettes Nunc-Immuno™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
472230
391-8283EA 1350 EUR InStock
391-8283
Baguettes Nunc-Immuno™
Tubes Tubes pour immunologie
Tube et baguette en PP, spatule en PS. Développées pour les tests Elisa et Ria sur site.
  • Résultats semi-quantitatifs fiables avec contrôle négatif intégré
  • Hydrophile MaxiSorp™ pour la spatule
  • Tube en PP pour une adsorption minimale des composants de l'étude
Surface de la spatule: 5,2 cm²
L×l externe (couvercle inclus): 49×12 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité