Multi-element QC-7 check standard solution, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
39145.AE
39145.AEEA 242 EUR InStock
39145.AE
Multi-element QC-7 check standard solution, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00210654
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité