Hydroxy-apatite, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Calcium Phosphate, Tribasic
391947-100
391947-100EA 954 EUR InStock
391947-100
Hydroxy-apatite, Sigma-Aldrich®
Hydroxy-apatite
Formule: Ca₅HO₁₃P₃
MW: 502,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010904
Numéro CAS: 1306-06-5
EINECS: 215-145-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité