Boîtes de culture cellulaire à revêtement protéique, CELLCOAT®, Laminine
Fournisseur: Greiner Bio-One
628910_20 664910UK 658910UK
392-0218EA 294 EUR InStock
392-0218 GREI664910UK GREI658910UK
Boîtes de culture cellulaire à revêtement protéique, CELLCOAT®, Laminine
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
Pour la culture de cellules sensibles ainsi que pour des montages expérimentaux spécifiques, Greiner Bio-One propose des récipients de culture cellulaire à revêtement protéique. La surface de ces récipients est recouverte de protéines de la matrice extracellulaire ainsi que de polypeptides synthétiques.
  • Augmentation de l'efficacité de l'isolement et de la culture
  • Produits prêts à l'emploi : utilisation immédiate, gain de temps
  • Qualité constante
Durée de conservation : 6 mois à 2 - 8 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité