Plaques de culture cellulaire à 96 puits, Corning®
Fournisseur: Corning
3879
392-0291EA 217.3 EUR InStock
392-0291
Plaques de culture cellulaire à 96 puits, Corning®
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
En PS transparent, avec couvercle.
  • La surface Corning® CellBIND® accroît la capacité d'humidification pour une adhérence cellulaire encore plus uniforme et cohérente
  • Les plaques à très faible adhérence présentent une couche d'hydrogel chimiquement liée qui minimise l'adhérence cellulaire, l'absorption des protéines et l'activation cellulaire
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Certifiées apyrogènes
Recommended working volume: 75 to 200 µl.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité