Tubes de culture cellulaire, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
150268
392-0334EA 181 EUR InStock
392-0334
Tubes de culture cellulaire, Nunc™
Tubes Tubes de culture
Highly certified tubes for critical cellular applications.
  • Optimised gas exchange with dual position vent/close cap
  • Off-gas volatile organic compounds easily with breathable packaging
  • Certificates of conformity available for every lot
  • Non-pyrogenic
  • For research use only
Mouse Embryo Assay (MEA) tested. Produced under ISO 13485 with full lot traceability. USP Class VI tested. Certified.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité