VWR®, Penicillin-streptomycin solution (100X)
Fournisseur: VWR Chemicals
392-0406EA 14.7 EUR InStock
392-0406
VWR®, Penicillin-streptomycin solution (100X)
Milieux de culture cellulaire
VWR® penicillin-streptomycin solution (100X) is a large spectrum antibiotic designed to control and destroy gram-negative and gram-positive bacteria.
  • With 10000 units penicillin and 10 mg/ml streptomycin in 0,9% NaCl
  • Sterile: 0,1 μm filtered
  • Use in cell culture applications at 10 ml/L for tissue culture media containing serum
  • Endotoxin level at 10 ml/L of solution: <0,1 EU/ml
Antibiotics, combined with good sterile technique of manipulation of cell culture, help prevent microbiological contamination.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..