VWR®, Cell culture media, Schneider's Drosophila medium
Fournisseur: VWR Chemicals
392-0419EA 22.4 EUR InStock
392-0419
VWR®, Cell culture media, Schneider's Drosophila medium
Milieux de culture cellulaire
Schneider's Drosophila medium promotes rapid growth of both primary and existing cell cultures derived from Drosophila spp and several other dipterans when supplemented with 5 to 20% heat-inactivated foetal bovine serum.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité