VWR®, L-Glutamine
Fournisseur: VWR Chemicals
392-0441EA 10.6 EUR InStock
392-0441
VWR®, L-Glutamine
Milieux de culture cellulaire
L-Glutamine is an essential amino acid required by virtually all mammalian and insect cells grown in culture. It is a crucial component of many cell culture media and serves as a major energy source for cells in culture.
Collapse All
Désignation Format du milieu Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
L-Glutamine, 100X, 200 mM Liquid 100 mL 392-0441
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité