3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
392151000
392151000.EA 171 EUR InStock
392151000.
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium bromide
Appearance: Dark brown Solution
Formule: C₈H₃BrF₆Mg
MW: 317,311 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Densité: 1.015 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369723
Numéro CAS: 112981-69-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité