cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
39284.ME
39284.MEEA 292 EUR InStock
39284.ME
cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
CAS No.: 15692-07-6 Molecular Formula: PtCl2[P(C2H5)3]2 Formula Weight: 502.32 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 139-142° MDL No.: MFCD00058821
Formule: PtCl₂[P(C₂H₅)₃]₂
MW: 502,304 g/mol
Point de fusion: 139…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058821
Numéro CAS: 15692-07-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité